2-[1-Methyl-3-(trifluoromethyl)pyrazol-4-yl]-2-oxo-acetic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC44903-1G PC44903-250MG
APOSPC44903-1GEA 865 EUR
APOSPC44903-1G APOSPC44903-250MG
2-[1-Methyl-3-(trifluoromethyl)pyrazol-4-yl]-2-oxo-acetic acid 95%
2-[1-Methyl-3-(trifluoromethyl)pyrazol-4-yl]-2-oxo-acetic acid
Formel: C₇H₅F₃N₂O₃
Molecular Weight: 222,121 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 2141373-00-2