Heptafluoro-2-naphthol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC4492-250MG PC4492-1G
APOSPC4492-250MGEA 243 EUR
APOSPC4492-250MG APOSPC4492-1G
Heptafluoro-2-naphthol 95%
Heptafluoro-2-naphthol
Formel: C₁₀HF₇O
Molecular Weight: 270.103 g/mol
Schmelzpunkt: 120 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00143689
CAS-Nummer: 727-49-1