[3-(Perfluoroisopropoxy)prop-1-yl]trichlorosilane

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: {3-[(1,1,1,2,3,3,3-Heptafluoroprop-2-yl)oxy]prop-1-yl}trichlorosilane, Perfluoroisopropyl 3-(trichlorosilyl)propyl ether

PC4497-25G PC4497-5G
APOSPC4497-25GEA 0 EUR
APOSPC4497-25G APOSPC4497-5G
[3-(Perfluoroisopropoxy)prop-1-yl]trichlorosilane
[3-(Perfluoroisopropoxy)prop-1-yl]trichlorosilane
Formel: C₆H₆Cl₃F₇OSi
Molecular Weight: 361,545 g/mol
Siedepunkt: 85…87 °C (35 mm Hg)
Dichte: 1,497 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 81 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00045135
CAS-Nummer: 15538-93-9
UN: 2987
ADR: 8,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR