2-Amino-N-(2,2,2-trifluoroethyl)acetamide
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC450007-1G PC450007-5G
APOSPC450007-1GEA 29 EUR
APOSPC450007-1G APOSPC450007-5G
2-Amino-N-(2,2,2-trifluoroethyl)acetamide
2-Amino-N-(2,2,2-trifluoroethyl)acetamide
Formel: C₄H₇F₃N₂O
Molecular Weight: 156.106 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09944516
CAS-Nummer: 359821-38-8