2-(1,1,2,2-Tetrafluoro-2-phenylethyl)pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC450020-100MG PC450020-250MG
APOSPC450020-100MGEA 198 EUR
APOSPC450020-100MG APOSPC450020-250MG
2-(1,1,2,2-Tetrafluoro-2-phenylethyl)pyridine
2-(1,1,2,2-Tetrafluoro-2-phenylethyl)pyridine
Formel: C₁₃H₉F₄N
Molecular Weight: 255,211 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD22377940
CAS-Nummer: 1378261-29-0