3,4-Dichloro-1,1,1,3-tetrafluorobutane
Lieferant: Apollo Scientific
PC450022-25G PC450022-5G
APOSPC450022-25GEA 372 EUR
APOSPC450022-25G APOSPC450022-5G
3,4-Dichloro-1,1,1,3-tetrafluorobutane
3,4-Dichloro-1,1,1,3-tetrafluorobutane
Formel: C₄H₄Cl₂F₄
Molecular Weight: 198,974 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18074324
CAS-Nummer: 1227947-61-6