6-Chloro-2,3-difluorobenzotrifluoride
Lieferant: Apollo Scientific
PC450023-1G PC450023-250MG
APOSPC450023-1GEA 880 EUR
APOSPC450023-1G APOSPC450023-250MG
6-Chloro-2,3-difluorobenzotrifluoride
6-Chloro-2,3-difluorobenzotrifluoride
Formel: C₇H₂ClF₅
Molecular Weight: 216,536 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12922577
CAS-Nummer: 1208076-15-6