Ethyl 2,2-difluoro-2-(3,4-dichlorophenyl)acetate
Lieferant: Apollo Scientific
PC450025-250MG PC450025-1G
APOSPC450025-250MGEA 139 EUR
APOSPC450025-250MG APOSPC450025-1G
Ethyl 2,2-difluoro-2-(3,4-dichlorophenyl)acetate
Ethyl 2,2-difluoro-2-(3,4-dichlorophenyl)acetate
Formel: C₁₀H₈Cl₂F₂O₂
Molecular Weight: 269,072 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01937334
CAS-Nummer: 56177-76-5