6-Fluoro-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-one
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 6-Fluoro-1-isoindolinone, 6-Fluoroisoindolin-1-one
PC450035-1G
APOSPC450035-1GEA 139 EUR
APOSPC450035-1G
6-Fluoro-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-one
6-Fluoro-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-one
Formel: C₈H₆FNO
Molecular Weight: 151,138 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD09701283
CAS-Nummer: 340702-10-5