(1-Fluoroprop-1-en-1-yl)benzene
Lieferant: Apollo Scientific
PC450040-100MG
PC450040-250MG
APOSPC450040-100MGEA
139
EUR
APOSPC450040-100MG
APOSPC450040-250MG
(1-Fluoroprop-1-en-1-yl)benzene
(1-Fluoroprop-1-en-1-yl)benzene
Formel:
C₉H₉F Molecular Weight: 136.166 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22377929 CAS-Nummer: 75321-94-7 |