4-(2-Fluoroethyl)piperidine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC450041-100MG PC450041-250MG
APOSPC450041-100MGEA 116 EUR
APOSPC450041-100MG APOSPC450041-250MG
4-(2-Fluoroethyl)piperidine hydrochloride
4-(2-Fluoroethyl)piperidine hydrochloride
Formel: C₇H₁₄FN·ClH
Molecular Weight: 167.652 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD27918502
CAS-Nummer: 184044-25-5