1-(4-Chlorophenyl)-1-fluoroethene
Lieferant: Apollo Scientific
PC450053-100MG PC450053-1G PC450053-250MG
APOSPC450053-100MGEA 80 EUR
APOSPC450053-100MG APOSPC450053-1G APOSPC450053-250MG
1-(4-Chlorophenyl)-1-fluoroethene
1-(4-Chlorophenyl)-1-fluoroethene
Formel: C₈H₆ClF
Molecular Weight: 156,585 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD22123956
CAS-Nummer: 106263-12-1