Ethyl 2,2-difluorohex-3-enoate
Lieferant: Apollo Scientific
PC450054-1G PC450054-250MG
APOSPC450054-1GEA 865 EUR
APOSPC450054-1G APOSPC450054-250MG
Ethyl 2,2-difluorohex-3-enoate
Ethyl 2,2-difluorohex-3-enoate
Formel: C₈H₁₂F₂O₂
Molecular Weight: 178,176 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD23704335
CAS-Nummer: 1346523-54-3