Potassium trifluoro(pentafluoroethyl)borate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC450058-1G
PC450058-5G
APOSPC450058-1GEA
193
EUR
APOSPC450058-1G
APOSPC450058-5G
Potassium trifluoro(pentafluoroethyl)borate
Potassium trifluoro(pentafluoroethyl)borate
Formel:
C₂BF₈·K Molecular Weight: 225.918 g/mol Schmelzpunkt: 287 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD17214187 CAS-Nummer: 476639-90-4 |