4-Bromo-1,1-difluorocyclohexane
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC450063-1G PC450063-250MG
APOSPC450063-1GEA 575 EUR
APOSPC450063-1G APOSPC450063-250MG
4-Bromo-1,1-difluorocyclohexane
4-Bromo-1,1-difluorocyclohexane
Formel: C₆H₉BrF₂
Molecular Weight: 199,036 g/mol
Siedepunkt: 49…50 °C (11 mm Hg)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD13189572
CAS-Nummer: 1196156-51-0