1,1-Dibromo-3,3-difluoroacetone 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC450064-1G PC450064-250MG PC450064-5G
APOSPC450064-1GEA 292 EUR
APOSPC450064-1G APOSPC450064-250MG APOSPC450064-5G
1,1-Dibromo-3,3-difluoroacetone 97%
1,1-Dibromo-3,3-difluoroacetone
Formel: C₃H₂Br₂F₂O
Molecular Weight: 251,852 g/mol
Siedepunkt: 64…66 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD19442051
CAS-Nummer: 1309602-53-6