1H,2H-1-Chloroperfluorocyclobutane
Lieferant: Apollo Scientific
PC450071-1G PC450071-250MG
APOSPC450071-1GEA 473 EUR
APOSPC450071-1G APOSPC450071-250MG
1H,2H-1-Chloroperfluorocyclobutane
1H,2H-1-Chloroperfluorocyclobutane
Formel: C₄H₂ClF₅
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD23134584
CAS-Nummer: 1403667-45-7