(S)-1-(3-Fluoro-4-methoxyphenyl)ethylamine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(S)-1-(3-Fluoro-4-methoxyphenyl)ethanamine hydrochloride
PC450076-1G
PC450076-250MG
APOSPC450076-1GEA
1020
EUR
APOSPC450076-1G
APOSPC450076-250MG
(S)-1-(3-Fluoro-4-methoxyphenyl)ethylamine hydrochloride
(S)-1-(3-Fluoro-4-methoxyphenyl)ethylamine hydrochloride
Formel:
C₉H₁₂FNO·ClH Molecular Weight: 205.657 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16295037 CAS-Nummer: 1980007-86-0 |