N,O-Bis(2,2,2-trifluoroethyl)-4-aminophenol
Lieferant: Apollo Scientific
PC450089-1G PC450089-250MG
APOSPC450089-1GEA 256 EUR
APOSPC450089-1G APOSPC450089-250MG
N,O-Bis(2,2,2-trifluoroethyl)-4-aminophenol
N,O-Bis(2,2,2-trifluoroethyl)-4-aminophenol
Formel: C₁₀H₉F₆NO
Molecular Weight: 273,175 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18074427
CAS-Nummer: 1309602-67-2