(1,1-Difluoroethyl)benzene
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC450090-1G PC450090-5G
APOSPC450090-1GEA 307 EUR
APOSPC450090-1G APOSPC450090-5G
(1,1-Difluoroethyl)benzene
(1,1-Difluoroethyl)benzene
Formel: C₈H₈F₂
Molecular Weight: 142,146 g/mol
Siedepunkt: 67 °C (47 mm Hg)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD11975315
CAS-Nummer: 657-35-2
UN: 1993
ADR: 3,III