1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-Tridecafluorooctane pentyl ether
Lieferant: Apollo Scientific
PC450094-1G PC450094-5G
APOSPC450094-1GEA 80.3 EUR
APOSPC450094-1G APOSPC450094-5G
1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-Tridecafluorooctane pentyl ether
1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-Tridecafluorooctane pentyl ether
Formel: C₁₃H₁₅F₁₃O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD16619395
CAS-Nummer: 1193009-93-6