2-Bromo-2,2-difluoro-1-phenylethanol
Lieferant: Apollo Scientific
PC450099-1G PC450099-250MG
APOSPC450099-1GEA 1230 EUR
APOSPC450099-1G APOSPC450099-250MG
2-Bromo-2,2-difluoro-1-phenylethanol
2-Bromo-2,2-difluoro-1-phenylethanol
Formel: C₈H₇BrF₂O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18074357
CAS-Nummer: 74492-28-7