2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoropentyl difluoromethylether 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC450102-1G PC450102-250MG
APOSPC450102-1GEA 546 EUR
APOSPC450102-1G APOSPC450102-250MG
2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoropentyl difluoromethylether 97%
2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoropentyl difluoromethylether
Formel: C₆H₄F₁₀O
Molecular Weight: 282,079 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD27918474
CAS-Nummer: 742063-29-2