4-Cyano-2-nitro-5-(trifluoromethyl)trifluoroacetanilide
Lieferant: Apollo Scientific
PC450113-1G
PC450113-250MG
APOSPC450113-1GEA
546
EUR
APOSPC450113-1G
APOSPC450113-250MG
4-Cyano-2-nitro-5-(trifluoromethyl)trifluoroacetanilide
4-Cyano-2-nitro-5-(trifluoromethyl)trifluoroacetanilide
Formel:
C₁₀H₃F₆N₃O₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18074384 CAS-Nummer: 1155800-48-8 |