Bis(2,2,3,3,3-pentafluoropropyl)ether
Lieferant: Apollo Scientific
PC450115-1G PC450115-5G
APOSPC450115-1GEA 139 EUR
APOSPC450115-1G APOSPC450115-5G
Bis(2,2,3,3,3-pentafluoropropyl)ether
Bis(2,2,3,3,3-pentafluoropropyl)ether
Formel: C₆H₄F₁₀O
Molecular Weight: 282,079 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD22123959
CAS-Nummer: 1691-22-1