5-Bromo-1,1,1-trifluoropentane
Lieferant: Apollo Scientific
PC450116-1G PC450116-5G
APOSPC450116-1GEA 157 EUR
APOSPC450116-1G APOSPC450116-5G
5-Bromo-1,1,1-trifluoropentane
5-Bromo-1,1,1-trifluoropentane
Formel: C₅H₈BrF₃
Molecular Weight: 205.016 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07780194
CAS-Nummer: 54932-74-0