3-(Chlorodifluoromethyl)-5-methyl-1H-pyrazole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC450117-1G PC450117-5G
APOSPC450117-1GEA 31.9 EUR
APOSPC450117-1G APOSPC450117-5G
3-(Chlorodifluoromethyl)-5-methyl-1H-pyrazole
3-(Chlorodifluoromethyl)-5-methyl-1H-pyrazole
Formel: C₅H₅ClF₂N₂
Molecular Weight: 166,556 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04969954
CAS-Nummer: 321998-14-5