Perfluoro(2,5,8-trimethyl-3,6,9-trioxadodecan)amide
Lieferant: Apollo Scientific
PC450122-1G PC450122-5G
APOSPC450122-1GEA 241 EUR
APOSPC450122-1G APOSPC450122-5G
Perfluoro(2,5,8-trimethyl-3,6,9-trioxadodecan)amide
Perfluoro(2,5,8-trimethyl-3,6,9-trioxadodecan)amide
Formel: C₁₂H₂F₂₃NO₄
Molecular Weight: 661,112 g/mol
Siedepunkt: 94 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD19442118
CAS-Nummer: 51445-02-4