4,6-Bis(trifluoromethyl)-2(1H)-pyrimidinone
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC450124-1G PC450124-250MG
APOSPC450124-1GEA 691 EUR
APOSPC450124-1G APOSPC450124-250MG
4,6-Bis(trifluoromethyl)-2(1H)-pyrimidinone
4,6-Bis(trifluoromethyl)-2(1H)-pyrimidinone
Formel: C₆H₂F₆N₂O
Molecular Weight: 232,083 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD25978116
CAS-Nummer: 193068-48-3