5,5,5-Trifluoropentan-2-ol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC450130-1G PC450130-250MG PC450130-5G
APOSPC450130-1GEA 323 EUR
APOSPC450130-1G APOSPC450130-250MG APOSPC450130-5G
5,5,5-Trifluoropentan-2-ol
5,5,5-Trifluoropentan-2-ol
Formel: C₅H₉F₃O
Siedepunkt: 130…131 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD20353526
CAS-Nummer: 352-58-9