1,1'-Oxybis[4-(tridecafluorohexyl)benzene
Lieferant: Apollo Scientific
PC450140-100MG PC450140-1G PC450140-250MG
APOSPC450140-100MGEA 139 EUR
APOSPC450140-100MG APOSPC450140-1G APOSPC450140-250MG
1,1'-Oxybis[4-(tridecafluorohexyl)benzene
1,1'-Oxybis[4-(tridecafluorohexyl)benzene
Formel: C₂₄H₈F₂₆O
Molecular Weight: 806.278 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD24842590
CAS-Nummer: 151707-03-8