2,3,3,3-Tetrafluoro-1-iodopropene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC450142-1G PC450142-5G
APOSPC450142-1GEA 328 EUR
APOSPC450142-1G APOSPC450142-5G
2,3,3,3-Tetrafluoro-1-iodopropene 95%
2,3,3,3-Tetrafluoro-1-iodopropene
Formel: C₃HF₄I
Molecular Weight: 239,938 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07784213
CAS-Nummer: 672339-38-7