(S)-1-(3,5-Difluorophenyl)ethanol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3,5-Difluorophenylmethylcarbinol
PC450145-1G PC450145-250MG PC450145-5G
APOSPC450145-1GEA 354 EUR
APOSPC450145-1G APOSPC450145-250MG APOSPC450145-5G
(S)-1-(3,5-Difluorophenyl)ethanol
(S)-1-(3,5-Difluorophenyl)ethanol
Formel: C₈H₈F₂O
Molecular Weight: 158,145 g/mol
Flammpunkt: 68 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18072180
CAS-Nummer: 692732-03-9