4-Bromo-4,4-difluoro-1-phenyl-1,3-butanedione
Lieferant: Apollo Scientific
PC450154-1G PC450154-250MG
APOSPC450154-1GEA 116 EUR
APOSPC450154-1G APOSPC450154-250MG
4-Bromo-4,4-difluoro-1-phenyl-1,3-butanedione
4-Bromo-4,4-difluoro-1-phenyl-1,3-butanedione
Formel: C₁₀H₇BrF₂O₂
Molecular Weight: 277.062 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18074362
CAS-Nummer: 1032273-54-3