(S)-1-(3,4-Difluorophenyl)ethanol
Lieferant: Apollo Scientific
PC450161-1G PC450161-5G
APOSPC450161-1GEA 357 EUR
APOSPC450161-1G APOSPC450161-5G
(S)-1-(3,4-Difluorophenyl)ethanol
(S)-1-(3,4-Difluorophenyl)ethanol
Formel: C₈H₈F₂O
Molecular Weight: 158.145 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09863749
CAS-Nummer: 126534-40-5