6-Chloro-5-fluoro-2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Lieferant: Apollo Scientific
PC450163-1G PC450163-5G
APOSPC450163-1GEA 183 EUR
APOSPC450163-1G APOSPC450163-5G
6-Chloro-5-fluoro-2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
6-Chloro-5-fluoro-2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Formel: C₈H₃ClF₄N₂
Molecular Weight: 238,569 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01658447
CAS-Nummer: 89426-96-0