Sodium 2,4,5-trifluorophenylacetate
Lieferant: Apollo Scientific
PC450165-1G
PC450165-5G
APOSPC450165-1GEA
139
EUR
APOSPC450165-1G
APOSPC450165-5G
Sodium 2,4,5-trifluorophenylacetate
Formel:
C₈H₄F₃O₂·Na Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28054314 CAS-Nummer: 1980063-39-5 |