Methyl 2,3,3,3-tetrafluoro-2-(fluorosulphonyl)propionate
Lieferant: Apollo Scientific
PC450166-25G PC450166-5G
APOSPC450166-25GEA 1450 EUR
APOSPC450166-25G APOSPC450166-5G
Methyl 2,3,3,3-tetrafluoro-2-(fluorosulphonyl)propionate
Methyl 2,3,3,3-tetrafluoro-2-(fluorosulphonyl)propionate
Formel: C₄H₃F₅O₄S
Molecular Weight: 242,121 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08753168
CAS-Nummer: 663-78-5