5-Chloro-2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Lieferant: Apollo Scientific
PC450168-1G PC450168-5G
APOSPC450168-1GEA 183 EUR
APOSPC450168-1G APOSPC450168-5G
5-Chloro-2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
5-Chloro-2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Formel: C₈H₄ClF₃N₂
Molecular Weight: 220,579 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00808236
CAS-Nummer: 656-49-5