2,4,6-Tris(perfluoropentyl)-s-triazine
Lieferant: Apollo Scientific
PC450174-1G PC450174-250MG
APOSPC450174-1GEA 643 EUR
APOSPC450174-1G APOSPC450174-250MG
2,4,6-Tris(perfluoropentyl)-s-triazine
2,4,6-Tris(perfluoropentyl)-s-triazine
Formel: C₁₈F₃₃N₃
Molecular Weight: 885.16 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18074371
CAS-Nummer: 23790-50-3