2,2,3,3,3-Pentafluoropropyl butyrate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC450190-1G PC450190-5G
APOSPC450190-1GEA 98.6 EUR
APOSPC450190-1G APOSPC450190-5G
2,2,3,3,3-Pentafluoropropyl butyrate
2,2,3,3,3-Pentafluoropropyl butyrate
Formel: C₇H₉F₅O₂
Molecular Weight: 220.137 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD22123979
CAS-Nummer: 950191-45-4
UN: 3272
ADR: 3 III