Tris(3-fluoropropyl)borate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC450192-1G
PC450192-250MG
PC450192-5G
APOSPC450192-1GEA
427
EUR
APOSPC450192-1G
APOSPC450192-250MG
APOSPC450192-5G
Tris(3-fluoropropyl)borate
Tris(3-fluoropropyl)borate
Formel:
C₉H₁₈BF₃O₃ Molecular Weight: 242,044 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD20489408 UN: 1993 ADR: 3,III |