4-(Difluoromethoxy)-3-methoxybenzaldehyde oxime
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC450199-1G PC450199-5G
APOSPC450199-1GEA 109 EUR
APOSPC450199-1G APOSPC450199-5G
4-(Difluoromethoxy)-3-methoxybenzaldehyde oxime
4-(Difluoromethoxy)-3-methoxybenzaldehyde oxime
Formel: C₉H₉F₂NO₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01124384
CAS-Nummer: 733796-08-2