Hexakis(1H,1H-trifluoroethoxy)phosphazene
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC450202-1G PC450202-250MG
APOSPC450202-1GEA 1210 EUR
APOSPC450202-1G APOSPC450202-250MG
Hexakis(1H,1H-trifluoroethoxy)phosphazene
Hexakis(1H,1H-trifluoroethoxy)phosphazene
Formel: C₁₂H₁₂F₁₈N₃O₆P₃
Molecular Weight: 729.133 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00307380
CAS-Nummer: 1065-05-0