4-(4,6-Difluoropyrimidin-2-yl)morpholine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC450204-1G
PC450204-250MG
PC450204-5G
APOSPC450204-1GEA
0
EUR
APOSPC450204-1G
APOSPC450204-250MG
APOSPC450204-5G
4-(4,6-Difluoropyrimidin-2-yl)morpholine
4-(4,6-Difluoropyrimidin-2-yl)morpholine
Formel:
C₈H₉F₂N₃O Schmelzpunkt: 128…129 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00457690 CAS-Nummer: 189003-02-9 |