1,2-Dibromo-1-(perfluoro-n-hexyl)ethane
Lieferant: Apollo Scientific
PC450205-25G
PC450205-5G
APOSPC450205-25GEA
503
EUR
APOSPC450205-25G
APOSPC450205-5G
1,2-Dibromo-1-(perfluoro-n-hexyl)ethane
1,2-Dibromo-1-(perfluoro-n-hexyl)ethane
Formel:
C₈H₃Br₂F₁₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16621307 CAS-Nummer: 51249-62-8 |