2-Iodo-2-(trifluoromethyl)-1,1,1,4,4,4-hexafluorobutane
Lieferant: Apollo Scientific
PC450206-1G PC450206-5G
APOSPC450206-1GEA 116 EUR
APOSPC450206-1G APOSPC450206-5G
2-Iodo-2-(trifluoromethyl)-1,1,1,4,4,4-hexafluorobutane
2-Iodo-2-(trifluoromethyl)-1,1,1,4,4,4-hexafluorobutane
Formel: C₅H₂F₉I
Molecular Weight: 359.959 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18074329
CAS-Nummer: 428-68-2