Sodium 2,2-difluorobutyrate
Lieferant: Apollo Scientific
PC450208-1G PC450208-5G
APOSPC450208-1GEA 139 EUR
APOSPC450208-1G APOSPC450208-5G
Sodium 2,2-difluorobutyrate
Sodium 2,2-difluorobutyrate
Formel: C₄H₅F₂O₂·Na
Molecular Weight: 146,068 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD20486155
CAS-Nummer: 1346521-51-4