1,1,1-Tribromotrifluoroacetone
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC450209-1G PC450209-5G
APOSPC450209-1GEA 176 EUR
APOSPC450209-1G APOSPC450209-5G
1,1,1-Tribromotrifluoroacetone
1,1,1-Tribromotrifluoroacetone
Formel: C₃Br₃F₃O
Molecular Weight: 348.739 g/mol
Siedepunkt: 84.7 °C (743 mm Hg)
Dichte: 2.7 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18074348
CAS-Nummer: 431-91-4