2-(2,6-Difluorophenyl)-1H-benzimidazole
Lieferant: Apollo Scientific
PC450216-1G PC450216-5G
APOSPC450216-1GEA 183 EUR
APOSPC450216-1G APOSPC450216-5G
2-(2,6-Difluorophenyl)-1H-benzimidazole
2-(2,6-Difluorophenyl)-1H-benzimidazole
Formel: C₁₃H₈F₂N₂
Molecular Weight: 230,213 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06490681
CAS-Nummer: 164593-05-9